3-Methoxybenzamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
m-Anisamide
OR925166-25G
APOSOR925166-25GEA
95.8
CHF
APOSOR925166-25G
3-Methoxybenzamid 95%
3-Methoxybenzamid
Formel:
C₈H₉NO₂ MW: 151,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007986 CAS-Nummer: 5813-86-5 |