α-Jonon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
OR925128-500G
APOSOR925128-500GEA
140
CHF
APOSOR925128-500G
α-Jonon 95%
α-Ionone
Formel:
C₁₃H₂₀O MW: 192,3 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001565 CAS-Nummer: 127-41-3 |