2-Ethylphenylisocyanat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925112-1G OR925112-5G
APOSOR925112-1GEA 140 CHF
APOSOR925112-1G APOSOR925112-5G
2-Ethylphenylisocyanat 95%
2-Ethylphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Siedepunkt: 56
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002013
CAS-Nummer: 40411-25-4