2-Propyl-2-oxazolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Propyl-4,5-dihydrooxazole
OR925076-5G
APOSOR925076-5GEA
213
CHF
APOSOR925076-5G
2-Propyl-2-oxazolin 95%
2-Propyl-2-oxazolin
Formel:
C₆H₁₁NO MW: 113,157 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02684776 CAS-Nummer: 4694-80-8 |