2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Phenylethyldimethylcarbinol, Dimethyl-beta-phenylethylcarbinol
OR925050-500G
APOSOR925050-500GEA 163 CHF
APOSOR925050-500G
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol
Formel: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Melting Pt: 30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004472
CAS-Nummer: 103-05-9