1-Methylcyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925032-100G
APOSOR925032-100GEA 66.2 CHF
APOSOR925032-100G
1-Methylcyclohexanol 95%
1-Methylcyclohexanol
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 268 °C/752mmHg
Melting Pt: 26 °C
Dichte: 0.919 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 68 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003857
CAS-Nummer: 590-67-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II