5-(1-Piperidinyl)-1-pentanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(5-Hydroxypentyl)piperidine
OR925020-1G
OR925020-5G
APOSOR925020-1GEA
244
CHF
APOSOR925020-1G
APOSOR925020-5G
5-(1-Piperidinyl)-1-pentanol 95%
1-Piperidinepentanol
Formel:
C₁₀H₂₁NO MW: 171.28 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093640 CAS-Nummer: 2937-83-9 |