3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924984-100MG OR924984-1G OR924984-250MG
APOSOR924984-100MGEA 227 CHF
APOSOR924984-100MG APOSOR924984-1G APOSOR924984-250MG
3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 95%
3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03063768
CAS-Nummer: 461033-80-7