3,3'-Oxydipropannitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Bis(2-cyanoethyl) Ether
OR924961-1G OR924961-5G
APOSOR924961-1GEA 227 CHF
APOSOR924961-1G APOSOR924961-5G
3,3'-Oxydipropannitril 98%
3,3'-Oxydipropannitril
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001960
CAS-Nummer: 1656-48-0