Ethyl-3-aminobutanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-aminobutyrate
OR924945-100G OR924945-25G OR924945-5G
APOSOR924945-100GEA 627 CHF
APOSOR924945-100G APOSOR924945-25G APOSOR924945-5G
Ethyl-3-aminobutanoate 98%
Ethyl-3-aminobutanoate
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008086
CAS-Nummer: 5303-65-1