1-Vinyl-2-pyrrolidon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
OR924885-100G
OR924885-25G
OR924885-5G
APOSOR924885-100GEA
85.4
CHF
APOSOR924885-100G
APOSOR924885-25G
APOSOR924885-5G
1-Vinyl-2-pyrrolidon 98%
1-Vinyl-2-pyrrolidon
Formel:
C₆H₉NO Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003197 CAS-Nummer: 88-12-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |