3-Butoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Resorcinol Monobutyl Ether
OR924866-25G OR924866-5G
APOSOR924866-25GEA 982 CHF
APOSOR924866-25G APOSOR924866-5G
3-Butoxyphenol 95%
3-Butoxyphenol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058976
CAS-Nummer: 18979-72-1