N-(2-Aminoethyl)-N-Ethyl-M-Toluidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924816-5G
APOSOR924816-5GEA 278 CHF
APOSOR924816-5G
N-(2-Aminoethyl)-N-Ethyl-M-Toluidin 95%
N-(2-Aminoethyl)-N-Ethyl-M-Toluidin
Formel: C₁₁H₁₈N₂
MW: 178,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025603
CAS-Nummer: 19248-13-6