2-Phenoxybenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9248-1G
APOSOR9248-1GEA 297 CHF
APOSOR9248-1G
2-Phenoxybenzyl bromide
2-Phenoxybenzyl bromide
Formel: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,134 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320513
CAS-Nummer: 82657-72-5
UN: 3265
ADR: 8,III