4-Methylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch)
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-4-methylcyclohexane
OR924724-1G OR924724-25G OR924724-5G
APOSOR924724-1GEA 34.8 CHF
APOSOR924724-1G APOSOR924724-25G APOSOR924724-5G
4-Methylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch)
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formel: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Siedepunkt: 148…154 °C
Dichte: 0.855 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 27 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001495
CAS-Nummer: 6321-23-9
UN: 2734
ADR: 8+3,II