3-(2-Chlorphenyl)propiononitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Chlorophenyl)propanenitrile
OR924686-5G
APOSOR924686-5GEA 121 CHF
APOSOR924686-5G
3-(2-Chlorphenyl)propiononitril 95%
3-(2-Chlorphenyl)propiononitril
Formel: C₉H₈ClN
MW: 165,6200 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019873
CAS-Nummer: 7315-17-5