2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Cyanuric chloride, 2,4,6-Trichloro-s-triazine
OR924668-100G
APOSOR924668-100GEA 47.1 CHF
APOSOR924668-100G
2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin 95%
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Formel: C₃Cl₃N₃
MW: 184,41 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006046
CAS-Nummer: 108-77-0