Maltolpropionat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methyl-4-oxo-4H-pyran-3-yl Propionate, 2-Methyl-4-oxo-4H-pyran-3-yl propionate, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone Propionate
OR924628-25G
OR924628-5G
APOSOR924628-25GEA
128
CHF
APOSOR924628-25G
APOSOR924628-5G
Maltolpropionat 95%
Maltolpropionat
Formel:
C₉H₁₀O₄ MW: 182.18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036605 CAS-Nummer: 68555-63-5 |