4-tert-Butylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(tert-Butyl)pyridine
OR924555-25G
APOSOR924555-25GEA
71.5
CHF
APOSOR924555-25G
4-tert-Butylpyridin 95%
4-tert-Butylpyridin
Formel:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006435 CAS-Nummer: 3978-81-2 |