3-Propoxy-1-propanamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-3-propoxypropane
OR924493-1G OR924493-5G
APOSOR924493-1GEA 110 CHF
APOSOR924493-1G APOSOR924493-5G
3-Propoxy-1-propanamin 95%
3-Propoxy-1-propanamin
Formel: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129001
CAS-Nummer: 16728-59-9