4-(Methylthio)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924462-25G OR924462-5G
APOSOR924462-25GEA 202 CHF
APOSOR924462-25G APOSOR924462-5G
4-(Methylthio)benzonitril 95%
4-(Methylthio)benzonitril
Formel: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Siedepunkt: 272 °C
Melting Pt: 59…64 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010381
CAS-Nummer: 21382-98-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III