3-Hydroxy-3-methylpentansäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-3-methylpentanoic Acid
OR924447-10G OR924447-1G OR924447-5G
APOSOR924447-10GEA 592 CHF
APOSOR924447-10G APOSOR924447-1G APOSOR924447-5G
3-Hydroxy-3-methylpentansäure 95%
3-Hydroxy-3-methylpentansäure
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059657
CAS-Nummer: 150-96-9