(1R)-Kampferoxim 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924411-1G OR924411-5G
APOSOR924411-1GEA 158 CHF
APOSOR924411-1G APOSOR924411-5G
(1R)-Kampferoxim 95%
(1R)-Camphor oxime
Formel: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046298
CAS-Nummer: 2792-42-9