1-(2-Aminophenyl)pyrrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
OR924329-5G
APOSOR924329-5GEA
74.9
CHF
APOSOR924329-5G
1-(2-Aminophenyl)pyrrol 95%
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,20 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005344 CAS-Nummer: 6025-60-1 |