trans-4-Methoxyzimtaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924215-100G
OR924215-25G
APOSOR924215-100GEA
257
CHF
APOSOR924215-100G
APOSOR924215-25G
trans-4-Methoxyzimtaldehyd 95%
trans-4-Methoxyzimtaldehyd
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017343 CAS-Nummer: 24680-50-0 |