4-(4-Chlorphenyl)morpholin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924168-25G OR924168-5G
APOSOR924168-25GEA 358 CHF
APOSOR924168-25G APOSOR924168-5G
4-(4-Chlorphenyl)morpholin 95%
4-(4-Chlorphenyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197.66 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038510
CAS-Nummer: 70291-67-7