7-Chinolincarbaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR924120-100MG
OR924120-250MG
APOSOR924120-100MGEA
0
CHF
APOSOR924120-100MG
APOSOR924120-250MG
7-Chinolincarbaldehyd 95%
7-Chinolincarbaldehyd
Formel:
C₁₀H₇NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01366121 CAS-Nummer: 49573-30-0 |