(±)-Mandelsäurenitril 90%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924106-1KG OR924106-500G OR924106-25G
APOSOR924106-1KGEA 0 CHF
APOSOR924106-1KG APOSOR924106-500G APOSOR924106-25G
(±)-Mandelsäurenitril 90%
(±)-Mandelsäurenitril
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 170 °C
Flash-Pt: 97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004487
CAS-Nummer: 532-28-5