Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-methoxy-2-methylbenzoate
OR924086-5G
APOSOR924086-5GEA 121 CHF
APOSOR924086-5G
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate 95%
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203918
CAS-Nummer: 35598-05-1