2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-2-Cyclobutylglycine, Boc-DL-2-Cyclobutyl-Gly-OH
OR923988-1G OR923988-500MG
APOSOR923988-1GEA 471 CHF
APOSOR923988-1G APOSOR923988-500MG
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid 97%
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,27 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264345
CAS-Nummer: 811460-95-4