1-(2-Naphthyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: alpha-Methyl-2-naphthalenemethanol, 2-(1-Hydroxyethyl)naphthalene
OR923927-25G
APOSOR923927-25GEA 97.5 CHF
APOSOR923927-25G
1-(2-Naphthyl)ethanol 95%
1-(2-Naphthyl)ethanol
Formel: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004111
CAS-Nummer: 7228-47-9