trans-4-Nitrozimtaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: trans-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Nitrophenyl)acrylaldehyde, (E)-4-Nitrocinnamaldehyde, (E)-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal
OR923923-1G
APOSOR923923-1GEA 68 CHF
APOSOR923923-1G
trans-4-Nitrozimtaldehyd 95%
trans-4-Nitrozimtaldehyd
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007379
CAS-Nummer: 49678-08-2