4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Nitroindole-3-carboxaldehyde
OR923916-1G OR923916-5G
APOSOR923916-1GEA 180 CHF
APOSOR923916-1G APOSOR923916-5G
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,158 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973979
CAS-Nummer: 10553-11-4