2'-Methyl-3'-nitroacetanilid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetamide
OR923868-25G OR923868-5G
APOSOR923868-25GEA 275 CHF
APOSOR923868-25G APOSOR923868-5G
2'-Methyl-3'-nitroacetanilid 95%
2'-Methyl-3'-nitroacetanilid
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,190 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01047363
CAS-Nummer: 56207-36-4