Ethylenglykol Mono-P-Tolylether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923838-1G OR923838-5G
APOSOR923838-1GEA 29.3 CHF
APOSOR923838-1G APOSOR923838-5G
Ethylenglykol Mono-P-Tolylether 95%
Ethylene glycol mono-p-tolyl ether
Formel: C₉H₁₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020600
CAS-Nummer: 15149-10-7