3-Anisoylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxybenzoyl chloride, m-Anisoyl chloride
OR923787-100G OR923787-25G
APOSOR923787-100GEA 297 CHF
APOSOR923787-100G APOSOR923787-25G
3-Anisoylchlorid 95%
3-Anisoylchlorid
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000673
CAS-Nummer: 1711-05-3