5-Hexensäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923776-1G OR923776-5G OR923776-25G
APOSOR923776-1GEA 25.8 CHF
APOSOR923776-1G APOSOR923776-5G APOSOR923776-25G
5-Hexensäure 98%
5-Hexenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046558
CAS-Nummer: 1577-22-6