4-Methyl-4-heptanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923726-1G OR923726-5G
APOSOR923726-1GEA 158 CHF
APOSOR923726-1G APOSOR923726-5G
4-Methyl-4-heptanol 95%
4-Methyl-4-heptanol
Formel: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021840
CAS-Nummer: 598-01-6