(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-4-pentene-1,2-dicarboxylic Anhydride, (beta-Methallyl)succinic Anhydride
OR923717-1G OR923717-25G OR923717-5G
APOSOR923717-1GEA 174 CHF
APOSOR923717-1G APOSOR923717-25G APOSOR923717-5G
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride 95%
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride
Formel: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075477
CAS-Nummer: 18908-20-8