2-Cyclopentylcyclopentanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: [1,1'-Bi(cyclopentan)]-2-one
OR923715-25G
APOSOR923715-25GEA 105 CHF
APOSOR923715-25G
2-Cyclopentylcyclopentanon 95%
2-Cyclopentylcyclopentanone
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051419
CAS-Nummer: 4884-24-6