Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923609-1G OR923609-250MG
APOSOR923609-1GEA 1010 CHF
APOSOR923609-1G APOSOR923609-250MG
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine 95%
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine
Formel: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07801141
CAS-Nummer: 876717-32-7