3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
OR9235-1G OR9235-250MG
APOSOR9235-1GEA 0 CHF
APOSOR9235-1G APOSOR9235-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
Formel: C₉H₇N₃O
Melting Pt: 114.5…115.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271896
CAS-Nummer: 868755-54-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III