2-(Ethylamino)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923489-10G
OR923489-1G
OR923489-5G
APOSOR923489-10GEA
688
CHF
APOSOR923489-10G
APOSOR923489-1G
APOSOR923489-5G
2-(Ethylamino)pyridine 95%
2-(Ethylamino)pyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ MW: 122.17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038418 CAS-Nummer: 37059-57-7 |