3-Chlorpropionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Chloropropanoic acid
OR923420-100G
OR923420-1KG
OR923420-500G
APOSOR923420-100GEA
62.7
CHF
APOSOR923420-100G
APOSOR923420-1KG
APOSOR923420-500G
3-Chlorpropionsäure 98%
3-Chlorpropionsäure
Formel:
C₃H₅ClO₂ MW: 108,52 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002764 CAS-Nummer: 107-94-8 |