(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Methoxypropanoic acid
OR923407-10G OR923407-1G OR923407-5G OR923407-25G
APOSOR923407-10GEA 0 CHF
APOSOR923407-10G APOSOR923407-1G APOSOR923407-5G APOSOR923407-25G
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
Formel: C₄H₈O₃
MW: 104,105 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632589
CAS-Nummer: 23953-00-6