1-(4-Methyl-1-naphthyl)ethanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Acetyl-4-methylnaphthalene, 1-(4-Methylnaphthalen-1-yl)ethanone
OR923390-25G
OR923390-5G
APOSOR923390-25GEA
347
CHF
APOSOR923390-25G
APOSOR923390-5G
1-(4-Methyl-1-naphthyl)ethanon 95%
1-(4-Methyl-1-naphthyl)ethanon
Formel:
C₁₃H₁₂O MW: 184,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00671556 CAS-Nummer: 28418-86-2 |