1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923232-1G
OR923232-5G
APOSOR923232-1GEA
201
CHF
APOSOR923232-1G
APOSOR923232-5G
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine 95%
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine
Formel:
C₉H₁₄N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03844791 CAS-Nummer: 910041-10-0 |