o-Toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923132-100G OR923132-500G
APOSOR923132-100GEA 29.3 CHF
APOSOR923132-100G APOSOR923132-500G
o-Toluylsäure 98%
o-Toluylsäure
Formel: C₈H₈O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002477
CAS-Nummer: 118-90-1