3-Phenylpropanal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde
OR923069-500G
APOSOR923069-500GEA 250 CHF
APOSOR923069-500G
3-Phenylpropanal 95%
3-Phenylpropanal
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007021
CAS-Nummer: 104-53-0