5-(4-Chlorobutyl)hydantoin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923059-1G
OR923059-5G
APOSOR923059-1GEA
57.5
CHF
APOSOR923059-1G
APOSOR923059-5G
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin 95%
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin
Formel:
C₇H₁₁ClN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059722 CAS-Nummer: 40126-55-4 |